Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P2Y11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12071R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12071R-A750
Anti-P2Y11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
P2Y purinoceptor 11 (P2Y11) is a 374 amino acid protein belonging to the G-protein coupled receptor one family. P2Y11 is a multi-pass cell membrane protein that acts as a receptor for both ATP and ATD coupled to G proteins. Due to these interactions, P2Y11 is involved in phosphatidylinositol-calcium and adenylyl cyclase pathways. Induced by DMSO and retinoic acid, P2Y11 is highly expressed in spleen tissue. A putative trans-splicing event involving the gene that encodes P2Y11 and an upstream gene encoding PPAN has been found to result in a fusion protein, designated PPAN-P2RY11.

Type: Primary
Antigen: P2Y11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 71-170/374
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité