Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Chromogranin C/Sg 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12120R-A750EA 840 EUR InStock
BOSSBS-12120R-A750
Anti-Chromogranin C/Sg 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Chromogranins (secretogranins) are acidic glycoproteins that localize within secretory granules of endocrine, neuroendocrine and neuronal tissue. Family members include chromogranin A (Chr-A); chromogranin B (Chr-B), also known as secretogranin I; chromogranin C (also known as secretogranin II or Sg II); and secretogranin III (Sg III or SCG3). High levels of Chr-A expression are characteristic of neuroendocrine tumours. Pancreastatin is a peptide derived from Chr-A which inhibits insulin secretion, exocrine pancreatic secretion and gastric acid secretion. Pancreastatin exists as two forms; the major form is expressed in stomach and colon extracts. In neuroendocrine cells the level Sg II has been shown to increase four-fold in response to histamine, while levels of Chr-A and Chr-B showed little or no increase. Sg III is an acidic secretory protein expressed in neuronal and endocrine cells. In the anterior lobe of the rat pituitary gland, Sg III is present in mammotropes and thyrotropes, moderately in gonadotropes and corticotropes, though not in somatotropes. Sg III and carboxypeptidase E (CPE) bind specifically to cholesterol-rich secretory granule (SG) membranes.

Type: Primary
Antigen: Chromogranin C/Sg 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/617
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité