Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THEMIS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12329R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12329R-A750
Anti-THEMIS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a central role in late thymocyte development by controlling both positive and negative T-cell selection. Required to sustain and/or integrate signals required for proper lineage commitment and maturation of T-cells. Regulates T-cell development through T-cell antigen receptor (TCR) Signalling and in particular through the regulation of calcium influx and phosphorylation of Erk (By similarity).

Type: Primary
Antigen: THEMIS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/641
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité