Anti-EDA/Ectodermal dysplasia protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12347R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-12347R-A680
Anti-EDA/Ectodermal dysplasia protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Seems to be involved in epithelial-mesenchymal Signalling during morphogenesis of ectodermal organs. Isoform 1 binds only to the receptor EDAR, while isoform 3 binds exclusively to the receptor XEDAR.
Type: Primary
Antigen: EDA/Ectodermal dysplasia protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/391
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité