Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-1433S Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12422R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12422R-A750
Anti-1433S Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
14-3-3 proteins regulate many cellular processes relevant to cancer biology, notably apoptosis, mitogenic Signalling and cell-cycle checkpoints. Seven isoforms, denoted 14-3-3 b, g, e, z, h, q and s, comprise this family of Signalling intermediates. 14-3-3 s, also known as SFN, stratifin, HME1 or YWHAS, is a secreted adaptor protein that is involved in regulating both general and specific Signalling pathways. Expressed predominately in stratified squamous keratinizing epithelium, 14-3-3 s is able to bind and modify the activity of a large number of proteins, such as KRT17 (Keratin 17), through recognition of a phosphothreonine or phosphoserine motif. When bound to Keratin 17, for example, 14-3-3 s acts to stimulate the Akt/mTOR Signalling pathway by upregulating protein synthesis and cell growth. 14-3-3 s also functions to positively mediate IGF-I-induced cell cycle progression and can bind to a variety of translation initiation factors, thus controlling mitotic translation. In response to tumour growth, 14-3-3 s positively regulates the tumour suppressor p53 and increases the rate of p53-regulated inhibition of G2/M cell cycle progression. Multiple isoforms of 14-3-3 s exist due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: 14-3-3 sigma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/248
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité