Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRFIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12438R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12438R-A750
Anti-LRRFIP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
LRRFIP2 is a 721 amino acid protein that belongs to the LRRFIP family. Ubiquitously expressed, LRRFIP2 acts as an activator of the Wnt Signalling pathway and as a positive regulator of NF_B activity. LRRFIP2 may be involved in regulating cytokine production in macrophages, suggesting a functional role in the TLR4-mediated inflammatory response. Three isoforms of LRRFIP2 exists due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: LRRFIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/721
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité