Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARFBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12512R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12512R-A680
Anti-ARFBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which mediates ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Regulates apoptosis by catalyzing the polyubiquitination and degradation of MCL1. Mediates monoubiquitination of DNA polymerase beta (POLB) at 'Lys-41', 'Lys-61' and 'Lys-81', thereby playing a role in base-excision repair. Also ubiquitinates the p53/TP53 tumour suppressor and core histones including H1, H2A, H2B, H3 and H4. Binds to an upstream initiator-like sequence in the preprodynorphin gene. Regulates neural differentiation and proliferation by catalyzing the polyubiquitination and degradation of MYCN. May regulate abundance of CDC6 after DNA damage by polyubiquitinating and targeting CDC6 to degradation.

Type: Primary
Antigen: ARFBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 3201-3400/43741
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité