Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARFL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12522R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12522R-A750
Anti-ARFL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The ADP-ribosylation factor (ARF) protein family are structurally and functionally conserved members of the Ras superfamily of regulatory GTP-binding proteins. ARFs influence vesicle trafficking and signal transduction in eukaryotic cells. ARF-dependent regulatory mechanisms include the coordination of spectrin interactions with golgi membranes and the association of actin to the golgi via rho family-dependent G-protein localisation (Rac, CDC42) and WASP/Arp2/3 complexes. Additionally, ARFs play a central role in maintenance of organelle integrity, assembly of coat proteins, and activation of phospholipase D. The ARF proteins are categorized as class I (ARF1, ARF2,and ARF3), class II (ARF4 and ARF5) and class III (ARF6); members of each class share a common gene organization. The human ARF6 gene maps to chromosome 7q22.1, contains five exons and four introns, and encodes a 175 amino acid protein.

Type: Primary
Antigen: ARFL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-181/181
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité