Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12523R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12523R-A680
Anti-ARL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ADP-ribosylation factors (ARFs) are highly conserved guanine nucleotide-binding proteins that enhance the ADP-ribosyltransferase activity of cholera toxin. ARF_ are important in eukaryotic vesicular trafficking pathways and activating phospholipase D. ARL4 (ADP-ribosylation factor-like protein 4A) is a member of the ARF-like protein (ARL) subfamily of small GTPases. It contains a C terminal nuclear localisation signal (NLS) region that interacts with Importin-? ARL4 localizes to the nucleus and is found in a variety of tissues, but is predominantly expressed in spermatogonia and Sertoli cells. It is most closely related to ARL6 and ARL7. Unlike ARFs, ARL4 does not activate the cholera toxin ADP-ribosyltranferase. ARL4 may play a role in neurogenesis during embryonic development and somitogenesis in the early stages of adult spermatogenesis.

Type: Primary
Antigen: ARL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/200
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité