Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP8b Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-12873R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12873R-A750
Anti-BMP8b Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Bone morphogenic proteins (BMPs) are members of the TGF Beta superfamily. BMPs are involved in the induction of cartilage and bone formation. In vivo studies have shown that BMP-2 (also designated BMP-2A) and BMP-3 can independently induce cartilage formation. Smad3 association with the TGF Beta receptor complex and Smad1 translocation to the nucleus are observed after the addition of BMP-4 (also designated BMP-2B), suggesting that BMP-4 may play a role in activation of the Smad pathway. BMP-5, BMP-6 and BMP-7 all share high sequence homology with BMP-2, indicating that they each may be able to induce cartilage formation. BMP-8 (also designated OP-2) is thought to be involved in early development, as detectable expression has not been found in adult organs.

Type: Primary
Antigen: BMP8b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 311-402/402
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité