L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phosphate Buffered Salts, Dulbecco's Formula, without Magnesium and Calcium, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091760420 091760422
ICNA091760420EA 62.7 EUR InStock
ICNA091760420 ICNA091760422
Phosphate Buffered Salts, Dulbecco's Formula, without Magnesium and Calcium, MP Biomedicals
Milieux de culture cellulaire
Role of a balanced salt solution in cell culture is multifaceted and can be divided into four principal functions: 1. Serves as an irrigating, transporting and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance; 2. Provides cells with water and certain bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism; 3. Combined with a carbohydrate, such as glucose, provides the principal energy source for cell metabolism; 4. Provides a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range (7,2 to 7,6).
  • Phosphate Buffered Salts, Dulbecco's Formula (DPBS) is a balanced salt solution (BSS) used for the handling and culturing of mammalian cells
  • DPBS is used to irrigate, wash, and dilute mammalian cells
  • Phosphate buffering maintains the pH in the physiological range
  • Calcium and magnesium facilitate cell binding and clumping
  • DPBS without these ions can be used to wash and rinse suspended cells
Inorganic Salts: Potassium Chloride [KCl]: 200,0000 mg/L; Potassium Phosphate Monobasic [KH₂PO₄]: 200,0000 mg/L; Sodium Chloride [NaCl]: 8000,0000 mg/L; Sodium Phosphate Dibasic [Na₂HPO₄]: 1150,0000 mg/L
Moisture content: <1,5%
Solubility: Dissolve one packet of powder in 1 L of distilled water. The pH will be in the range of 7,3 to 7,5. If desired, add sodium bicarbonate. The pH can be adjusted as desired using 1 N HCl or 1 N NaOH. Sterile filter, if desired. Store liquid at 2 to 8 °C.
pH: 7,4 ±0,1
Osmolality: 279 ±15 mM/kg
White powder
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10× 1 L 10 L ICNA091760420
1× 10 L 10 L ICNA091760422
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..