Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK18 Ser60 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5405R-A750EA 885 EUR InStock
BOSSBS-5405R-A750
Anti-CK18 Ser60 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
KRT18 encodes the type I intermediate filament chain keratin 18. Keratin 18, together with its filament partner keratin 8, are perhaps the most commonly found members of the intermediate filament gene family. They are expressed in single layer epithelial tissues of the body. Mutations in this gene have been linked to cryptogenic cirrhosis. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: CK18 Ser60
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité