Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIK3R1 Tyr467 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5571R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5571R-A750
Anti-PIK3R1 Tyr467 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The enzyme phosphatidylinositol 3 kinase (PI3 kinase) is a lipid kinase that generates phosphatidylinositol 3, 4, 5-triphosphate in response to receptor activation in many signal transduction pathways. Class IA PI3Ks exist as a heterodimer of a catalytic 110 kDa (p110) and a regulatory p85 subunit (e.g. p85 alpha). p85 alpha is an adaptor molecule that regulates the activity of the catalytic p110 subunit by binding to phosphorylated receptor tyrosine kinases (RTKs) through its SH2 domain and mediating the interaction between p110 and the plasma membrane. p85 alpha is necessary for insulin-stimulated increase in glucose uptake and glycogen synthesis in insulin-sensitive tissues.

Type: Primary
Antigen: PIK3R1 Tyr467
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité