Anti-ADAM19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5850R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5850R-A680
Anti-ADAM19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Participates in the proteolytic processing of beta-type neuregulin isoforms which are involved in neurogenesis and synaptogenesis, suggesting a regulatory role in glial cell. Also cleaves alpha-2 macroglobulin. May be involved in osteoblast differentiation and/or osteoblast activity in bone (By similarity).
Type: Primary
Antigen: ADAM19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/955
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité