Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDCA7L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5963R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-5963R-A750
Anti-CDCA7L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CDCA7L is a member of the CDCA (cell division cycle associated) protein family. Members of this family have expression patterns associated with other known cell cycle genes such as cyclins and CDC genes. CDCA7L plays a role in transcriptional regulation as a repressor that inhibits monoamine oxidase A (MAOA) activity and gene expression by binding to the promoter. It also plays an important oncogenic role in mediating the full transforming effect of MYC in medulloblastoma cells. It is involved in apoptotic signaling pathways and may act downstream of P38-kinase and BCL-2, but upstream of CASP3/caspase-3 as well as CCND1/cyclin D1 and E2F1.

Type: Primary
Antigen: CDCA7L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 381-454/454
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité