Anti-CADM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6027R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6027R-A680
Anti-CADM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in the cell-cell adhesion. Has both calcium-independent homophilic cell-cell adhesion activity and calcium-independent heterophilic cell-cell adhesion activity with IGSF4, PVRL1 and PVRL3. Interaction with EPB41L1 may regulate structure or function of cell-cell junctions (By similarity).
Type: Primary
Antigen: CADM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/398
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité