Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KMT8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6140R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6140R-A750
Anti-KMT8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
S-adenosyl-L-methionine-dependent histone methyltransferase that specifically methylates 'Lys-9' of histone H3. May function as a DNA-binding transcription factor. Binds to the macrophage-specific TPA-responsive element (MTE) of the HMOX1 (heme oxygenase 1) gene and may act as a transcriptional activator of this gene.

Type: Primary
Antigen: KMT8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1201-1300/1718
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité