Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepsin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6281R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6281R-A680
Anti-Hepsin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a type II transmembrane serine protease. The encoded protein has an extracellular region that consists of two domains, a catalytic serine protease domain and a non-catalytic scavenger receptor cysteine-rich domain. This protein may be involved in diverse cellular functions including blood coagulation, maintenance of cell morphology and the growth and progression of certain cancers, particularly prostate cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: Hepsin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 311-417/417
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité