Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK5 Tyr15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6411R-A750EA 860 EUR InStock
BOSSBS-6411R-A750
Anti-CDK5 Tyr15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CDK5 (Cyclin Dependent Kinase 5) is serine/threonine kinase involved in synaptic regulation and neuronal development; phosphorylates synaptic protein Pctaire1; regulates acetylcholine receptor expression. CDK5 is a member of the cyclindependent kinase family of serine/threonine kinases. It is present in numerous mammalian tissues including kidney, testes, and ovary. Its activity is detected almost exclusively in brain extracts. Neuronal and muscle cells contain the highest amount of this protein. Similar to other Cdks, monomeric Cdk5 displays no enzymatic activity, but Cdk5 is not activated by cyclins. Instead, the p35 protein, which is expressed solely in the brain, activates Cdk5. Cdk5 interacts with D1 and D3 type G1 cyclins and can phosphorylate histone H1, TAU, MAP2 and NF-H and NF-M. Cdk5 activity is involved in terminal differentiation of neurons and muscle cells.

Type: Primary
Antigen: CDK5 Tyr15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité