Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6476R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6476R-A750
Anti-ACF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Component of the ACF complex, an ATP-dependent chromatin remodeling complex, that regulates spacing of nucleosomes using ATP to generate evenly spaced nucleosomes along the chromatin. The ATPase activity of the complex is regulated by the length of flanking DNA. Also involved in facilitating the DNA replication process. BAZ1A is the accessory, non-catalytic subunit of the complex which can enhance and direct the process provided by the ATPase subunit, SMARCA5, probably through targeting pericentromeric heterochromatin in late S phase. Moves end-positioned nucleosomes to a predominantly central position. May have a role in nuclear receptor-mediated transcription repression.Component of the histone-fold protein complex CHRAC complex which faciliates nucleosome sliding by the ACF complex and enhances ACF-mediated chromatin assembly. The C-terminal regions of both CHRAC1 and POLE1 are required for these functions.

Type: Primary
Antigen: ACF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1401-1556/1556
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité