Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6703R-A680EA 879 EUR InStock
BOSSBS-6703R-A680
Anti-RAB7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Key regulator in endo-lysosomal trafficking. Governs early-to-late endosomal maturation, microtubule minus-end as well as plus-end directed endosomal migration and positioning, and endosome-lysosome transport through different protein-protein interaction cascades. Plays a central role, not only in endosomal traffic, but also in many other cellular and physiological events, such as growth-factor-mediated cell signaling, nutrient-transportor mediated nutrient uptake, neurotrophin transport in the axons of neurons and lipid metabolism. Also involved in regulation of some specialised endosomal membrane trafficking, such as maturation of melanosomes, pathogen-induced phagosomes (or vacuoles) and autophagosomes. Plays a role in the maturation and acidification of phagosomes that engulf pathogens, such as S.aureus and M.tuberculosis. Plays a role in the fusion of phagosomes with lysosomes. Plays important roles in microbial pathogen infection and survival, as well as in participating in the life cycle of viruses. Microbial pathogens possess survival strategies governed by RAB7A, sometimes by employing RAB7A function (e.g. Salmonella) and sometimes by excluding RAB7A function (e.g. Mycobacterium). In concert with RAC1, plays a role in regulating the formation of RBs (ruffled borders) in osteoclasts. Controls the endosomal trafficking and neurite outgrowth signaling of NTRK1/TRKA. Regulates the endocytic trafficking of the EGF-EGFR complex by regulating its lysosomal degradation.

Type: Primary
Antigen: RAB7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-207/207
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité