Anti-TIMM17A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6739R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6739R-A750
Anti-TIMM17A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Essential component of the TIM23 complex, a complex that mediates the translocation of transit peptide-containing proteins across the mitochondrial inner membrane.Belongs to the Tim17/Tim22/Tim23 family.
Type: Primary
Antigen: TIMM17A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-80/171
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité