Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHAPI2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6769R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6769R-A750
Anti-PHAPI2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Multifunctional protein working as a cell cycle progression factor as well as a cell survival factor. Required for the progression from the G1 to the S phase. Anti-apoptotic protein which functions as a caspase-3 inhibitor. Has no phosphatase 2A (PP2A) inhibitor activity (By similarity). Exhibits histone chaperone properties, stimulating core histones to assemble into a nucleosome.

Type: Primary
Antigen: PHAPI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/251
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité