Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6913R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6913R-A750
Anti-FRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Adapter protein that links FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. Involved in the activation of MAP kinases. Modulates signaling via SHC1 by competing for a common binding site on NTRK1.Tissue specificity:Highly expressed in heart, brain, spleen, lung, liver, skeletal muscle, kidney and testis.

Type: Primary
Antigen: FRS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-320/508
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité