Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFN-Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7021R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7021R-A750
Anti-IFN-Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Interferon-_ (IFN-_, also known as IFN-alpha, IFN-a, IFNA and Interferon-alpha) is a type I interferon and exists as 13 subtypes: IFN-_ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17 and 21. They are mainly produced by virus-infected cells after sensing the presence of danger signals such as viral DNA or RNA. The binding of IFN-_ to its receptor initiates an anti-viral response, but also anti-tumor effects have been shown. A key producer of type I interferons is the plasmacytoid dendritic cell.

Type: Primary
Antigen: IFN-Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-189/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité