Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FTO Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7056R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7056R-A680
Anti-FTO Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Dioxygenase that repairs alkylated DNA and RNA by oxidative demethylation. Has highest activity towards single-stranded RNA containing 3-methyluracil, followed by single-stranded DNA containing 3-methylthymine. Has low demethylase activity towards single-stranded DNA containing 1-methyladenine or 3-methylcytosine. Specifically demethylates N(6)-methyladenosine (m6A) RNA, the most prevalent internal modification of messenger RNA (mRNA) in higher eukaryotes. Has no activity towards 1-methylguanine. Has no detectable activity towards double-stranded DNA. Requires molecular oxygen, alpha-ketoglutarate and iron. Contributes to the regulation of the global metabolic rate, energy expenditure and energy homeostasis. Contributes to the regulation of body sise and body fat accumulation.

Type: Primary
Antigen: FTO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 165-265/505
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité