Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7084R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7084R-A680
Anti-NOD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Defects in NOD2 are the cause of sarcoidosis early-onset (EOS) . EOS is a form of sarcoidosis manifesting in children younger than 4 years of age. Sarcoidosis is an idiopathic, systemic, inflammatory disease characterised by the formation of immune granulomas in involved organs. Granulomas predominantly invade the lungs and the lymphatic system, but also skin, liver, spleen, eyes and other organs may be involved. Early-onset sarcoidosis is quite rare and has a distinct triad of skin, joint and eye disorders, without apparent pulmonary involvement. Compared with an asymptomatic and sometimes naturally disappearing course of the disease in older children, early-onset sarcoidosis is progressive and in many cases causes severe complications, such as blindness, joint destruction and visceral involvement.

Type: Primary
Antigen: NOD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/1040
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité