Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BTG1 and BTG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7526R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7526R-A680
Anti-BTG1 and BTG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
BTG1 belongs to the BTG family of proteins.FUNCTION: Anti-proliferative protein. Its expression is associated with the early G1 phase of the cell cycle. A chromosomal aberration involving BTG1 may be a cause of a form of B cell chronic lymphocytic leukemia; translocation t(8;12)(q24;q22) with MYC.

BTG2 is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. BTG2 is involved in the regulation of the G1/S transition of the cell cycle. It modulates transcription regulation mediated by ESR1(referenced from Entrez Gene). BTG2 expression is induced in vivo during neurogenesis, and the gene is transiently expressed in vitro in rat pheochromocytoma PC12 cells after induction of neuronal differentiation by addition of nerve growth factor (NGF); suggesting that BTG2 is functionally significant during the neuronal differentiation process (PMID: 12360398).

Type: Primary
Antigen: BTG1 and BTG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-140/171
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité