Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7533R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7533R-A680
Anti-LPIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Lipin 1 is a member of the Lipin family of nuclear proteins. This family contains three members: Lipin 1, Lipin 2 and Lipin 3, all of which contain a nuclear signal sequence, a highly conserved amino-terminal (NLIP) domain and a carboxy-terminal (CLIP) domain. LPIN1 (Lipin 1) is crucial for normal adipose tissue development and metabolism. LPIN1 selectively activates a subset of PGC1 alpha target pathways, including fatty acid oxidation and mitochondrial oxidative phosphorylation by inducing expression of the nuclear receptor PPARalpha. LPIN1 also inactivates the lipogenic program and suppresses circulating lipid levels. An abundance of LPIN1 promotes fat accumulation and insulin sensitivity, whereas a deficiency in LPIN1 may deter normal adipose tissue development, resulting in insulin resistance and lipodystrophy, a heterogeneous group of disorders characterised by loss of body fat, fatty liver, hypertriglyceridemia and insulin resistance.

Type: Primary
Antigen: Lipin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 501-600/890
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité