Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCA57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7645R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7645R-A680
Anti-HCA57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
TID1 is a human homolog of the Drosophila tumor suppressor lethal tumerous imaginal discs and encodes two mitochondrial matrix localised splice variants of human Tid1 designated hTid1S and hTid1L. These proteins are the conserved members of the DnaJ family of proteins which act as cochaperons for mitochondrial Hsp70. They contain a conserved tetrahedrical J domain which binds to Hsp70 chaperones and activates their ATPase activity. Expression of hTid1L increases apoptosis induced by DNA damaging agents as mitomycin C and TNF alpha. A J domain mutant of hTid1L can dominantly suppress apoptosis and in sharp contrast the J domain mutant of hTid1S increases apoptosis. Expression of hTid1S and hTid1L affects cytochrome c release from the mitochondria and caspase 3 activation, while activation of caspase 8 is unaffected. It is strongly suggested that these two splice variants exert their anti and pro apoptotic effects through discrete substrates and activities. Hence the relative abundance of these proteins or their substrates may allow the mitochondria to dampen or enhance the apoptotic signals.

Type: Primary
Antigen: HCA57
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/480
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité