Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKAP associated Sperm Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-7903R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7903R-A680
Anti-AKAP associated Sperm Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
AKAP associated sperm protein (encoded by the gene ROPN1L) is a sperm protein which interacts with A-kinase anchoring protein, AKAP3, through the amphipathic helix region of AKAP3. The Type II regulatory subunit of cAMP-dependent protein kinase (PKARII) also binds to this helical domain of AKAP3, allowing PKARII to be targeted to specific subcellular compartments. It is suggested that sperm contains several proteins that bind to AKAPs in a manner similar to PKARII, and this encoded protein may be one of them.

Type: Primary
Antigen: AKAP associated Sperm Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-100/230
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité