Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNIH2/3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8027R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8027R-A680
Anti-CNIH2/3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CNIH2 and CNIH3 regulate the trafficking and gating properties of AMPA-selective glutamate receptors (AMPARs). They promote their targeting to the cell membrane and synapses and modulate their gating properties by regulating their rates of activation, deactivation and desensitisation. CNIH2 also blocks CACNG8-mediated resensitisation of AMPA receptors.

Type: Primary
Antigen: CNIH2/3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 25-120/160
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité