Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8048R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8048R-A680
Anti-KLHL21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Substrate-specific adapter of a BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complex required for efficient chromosome alignment and cytokinesis. The BCR(KLHL21) E3 ubiquitin ligase complex regulates localisation of the chromosomal passenger complex (CPC) from chromosomes to the spindle midzone in anaphase and mediates the ubiquitination of AURKB. Ubiquitination of AURKB by BCR(KLHL21) E3 ubiquitin ligase complex may not lead to its degradation by the proteasome.

Type: Primary
Antigen: KLHL21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-110/597
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité