Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEMIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8059R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-8059R-A750
Anti-CEMIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Mediates depolymerisation of hyaluronic acid (HA) via the cell membrane-associated clathrin-coated pit endocytic pathway. Binds to hyaluronic acid. Hydrolyzes high molecular weight hyaluronic acid to produce an intermediate-sised product, a process that may occur through rapid vesicle endocytosis and recycling without intracytoplasmic accumulation or digestion in lysosomes. Involved in hyaluronan catabolism in the dermis of the skin and arthritic synovium. Positively regulates epithelial-mesenchymal transition (EMT), and hence tumor cell growth, invasion and cancer dissemination. In collaboration with HSPA5/BIP, promotes cancer cell migration in a calcium and PKC-dependent manner. May be involved in hearing.

Type: Primary
Antigen: CEMIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/1361
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité