Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLEKHM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8062R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8062R-A750
Anti-PLEKHM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Involved in vesicular transport in the osteoclast (By similarity). May have a role in sialyl-lex-mediated transduction of apoptotic signals.Tissue specificity: Expressed in placenta, liver, prostate, thymus, spleen, ovary, colon, colon carcinoma and peripheral blood lymphocytes (PBL). Weakly expressed in brain, lung, kidney, and testis. No expression in heart, skeletal muscle, pancreas and small intestine. Predominantly expressed in the breast carcinoma cell line MCF-7.Involvement in disease:Defects in PLEKHM1 are the cause of osteopetrosis autosomal recessive type 6 (OPTB6); also known as autosomal recessive osteopetrosis intermediate form. Osteopetrosis is a rare genetic disease characterised by abnormally dense bone, due to defective resorption of immature bone. The disorder occurs in two forms: a severe autosomal recessive form occurring in utero, infancy, or childhood, and a benign autosomal dominant form occurring in adolescence or adulthood. Autosomal recessive osteopetrosis is usually associated with normal or elevated amount of non-functional osteoclasts.

Type: Primary
Antigen: PLEKHM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 546-700/1056
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité