Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8124R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8124R-A680
Anti-CCDC22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a protein containing a coiled-coil domain. The mouse orthologous protein has been shown to bind copines, which are calcium-dependent, membrane-binding proteins that may function in calcium signaling. Localisation of the orthologous rat protein suggests that it may play a role in neuronal injury response. This human gene has been identified as a novel candidate gene for syndromic X-linked intellectual disability.

Type: Primary
Antigen: CCDC22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 525-627/627
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité