Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSMD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8190R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8190R-A680
Anti-CSMD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CSMD3 belongs to the CSMD family and contains fourteen CUB domains and twenty eight Sushi (CCP/SCR) domains. It is weakly expressed in most tissues, except in brain; expressed at intermediate level in brain, including cerebellum, substantia nigra, thalamus, spinal cord, hippocampus and fetal brain. Also expressed in testis. There are five named isoforms.

Type: Primary
Antigen: CSMD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 2801-2950/3707
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité