Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPYD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8288R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8288R-A680
Anti-DPYD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD) catalyzes the first rate-limiting step of the NADPH-dependent catabolism of uracil and thymine to dihydrouracil and dihydrothymine; thus, a deficiency of DPYD leads to an accumulation of uracil and thymine. Abnormal concentrations of these metabolites in bodily fluids may be the cause of neurological disease and a contraindication for treatment of cancer patients with certain pyrimidine analogs. DPYD also catalyzes the anticancer agent 5-fluorouracil (5-FU) pathway and is involved in the efficacy and toxicity of 5-FU. Variations in DPYD concentration may arise from alterations at the transcriptional level of the dihydropyrimidine dehydrogenase gene. Specifically, hypermethylation of the DPYD promoter downregulates dihydropyrimidine dehydrogenase expression. Deficient DPYD alleles may constitute a risk factor for severe toxicity following treatment with 5-FU.Involvement in disease:Defects in DPYD are the cause of dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency (DPYD deficiency) ; also known as hereditary thymine-uraciluria or familial pyrimidinemia. DPYD deficiency is a disease characterised by persistent urinary excretion of excessive amounts of uracil, thymine and 5-hydroxymethyluracil. Patients suffering from this disease show a severe reaction to the anticancer drug 5-fluorouracil. This reaction includes stomatitis, Leukopenia, thrombocytopenia, hair loss, diarrhea, fever, marked weight loss, cerebellar ataxia, and neurologic symptoms, progressing to semicoma.

Type: Primary
Antigen: DPYD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 265-370/1025
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité