Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8318R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8318R-A750
Anti-HDHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
HDHD3 (haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 3) is a 251 amino acid protein that belongs to the HAD-like hydrolase superfamily, which contains a group of hydrolase enzymes that differ from the å/ hydrolase family based on structure. This family of hydrolase enzymes includes L-2-haloacid dehalogenase, epoxide hydrolases and phosphatases. HDHD3 is encoded by a gene located on human chromosome 9q32. Chromosome 9 consists of about 145 million bases, 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes. Thought to play a role in gender determination, deletion of the distal portion of 9p can lead to development of male to female sex reversal, the phenotype of a female with a male X,Y genotype.

Type: Primary
Antigen: HDHD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/251
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité