Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF75 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8391R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8391R-A750
Anti-RNF75 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
E3 ubiquitin ligase component of multiple cullin-RING-based E3 ubiquitin-protein ligase complexes which mediate the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins, including proteins involved in cell cycle progression, signal transduction, transcription and transcription-coupled nucleotide excision repair. The functional specificity of the E3 ubiquitin-protein ligase complexes depends on the variable substrate recognition components. As a component of the CSA complex promotes the ubiquitination of ERCC6 resulting in proteasomal degradation. Through the RING-type zinc finger, seems to recruit the E2 ubiquitination enzyme, like CDC34, to the complex and brings it into close proximity to the substrate. Probably also stimulates CDC34 autoubiquitination. May be required for histone H3 and histone H4 ubiquitination in response to ultraviolet and for subsequent DNA repair. Promotes the neddylation of CUL1, CUL2, CUL4 and CUL4 via its interaction with UBE2M.

Type: Primary
Antigen: RNF75
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-70/108
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité