Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FbxW2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8393R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8393R-A750
Anti-FbxW2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
F box proteins are an expanding family of eukaryotic proteins characterised by an approximately 40 amino acid motif, the F box. Some F box proteins have been shown to be critical for the ubiquitin mediated degradation of cellular regulatory proteins. In fact, F box proteins are one of the four subunits of ubiquitin protein ligases, called SCFs. SCF ligases bring ubiquitin conjugating enzymes to substrates that are specifically recruited by the different F box proteins. A large family of mammalian F box proteins has recently been identified and classified into three groups based on the presence of either the WD 40 repeats, the leucine rich repeats, or the presence or absence of other protein protein interacting domains. The FBXW2 gene product, the second identified member of the F box gene family, contains multiple WD 40 repeats.

Type: Primary
Antigen: FbxW2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 321-420/454
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité