Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXW8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8395R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8395R-A750
Anti-FBXW8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
FBXO29, also designated F-box/WD repeat-containing protein 8 (FBXW8), is a 598 amino acid protein that contains one 40 amino acid F-box region, making it a member of the F-box family. FBXO29 also contains five WD repeats. F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein) type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and recruitment for ubiquitination. F-box proteins are members of a large family that regulates cell cycle, immune response, signaling cascades and developmental programs by targeting proteins, such as cyclins, cyclin-dependent kinase inhibitors, IkB-å and -catenin, for degradation by the proteasome after ubiquitination. Functioning as a component of the SCF complex, FBXO29 is thought to recognise and bind to select phosphorylated proteins, thereby promoting their ubiquitination and subsequent degradation. FBXO29 exists as two isoforms as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: FBXW8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-280/598
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité