Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REG1 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8498R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8498R-A680
Anti-REG1 beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
REG1 beta is a type I subclass member of the Reg gene family. The Reg gene family is a multigene family grouped into four subclasses, types I, II, III and IV based on the primary structures of the encoded proteins. REG1 beta highly similar to the REG1 alpha protein. The related REG1 alpha protein is associated with islet cell regeneration and diabetogenesis, and may be involved in pancreatic lithogenesis. Reg family members REG1 alpha, REGL, PAP and this gene are tandomly clustered on chromosome 2p12 and may have arisen from the same ancestral gene by gene duplication.

Type: Primary
Antigen: REG1 beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/166
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité