Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8527R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8527R-A680
Anti-LPP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The Vang family of proteins are integral membrane proteins that are homologues of the Drosophila tissue polarity gene strabismus. The gene encoding for Van Gogh-like protein 1 (Vangl1), also designated Strabismus 2 (STB2), localises to human chromosome 1p11-p13.1. Van Gogh-like protein 2 (Vangl2), also designated Strabismus 1 (STB1), localises to chromosome 1q22-q23. Vangl1 is expressed primarily in testis and ovary, but is also expressed in gastric and pancreatic cancer. Vangl proteins play a key developmental role in establishing planar cell polarity (PCP) and in regulating convergent extension (CE) movements during embryogenesis. Vangl1 and Vangl2 are both downregulated in several cancer cell lines and primary tumors.

Type: Primary
Antigen: LPP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/524
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité