Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RENT1/hUPF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8565R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8565R-A680
Anti-RENT1/hUPF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
In eukaryotes, it is essential to have the ability to detect and degrade transcripts that lack full coding potential. Nonsense-mediated RNA decay (NMD) protects the organism by avoiding the translation of truncated peptides with dominant negative or deleterious gain-of-function potential. Rent1, a mammalian ortholog of Upflp, is essential for embryonic viability (13). Rent1 (also designated regulator of nonsense transcripts and HUpf1) contains an N-terminal zinc finger-like domain, NTPase domains and a region comprised of domains that define Rent1 as a superfamily group I helicase.

Type: Primary
Antigen: RENT1/hUPF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-450/1129
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité