Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPKOW Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8577R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8577R-A680
Anti-GPKOW Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GPKOW is a potential RNA-binding protein consisting of one central G patch domain and two C-terminal KOW domains. T54 is a 476 amino acid protein belonging to the MOS2 family. It is a mammalian homolog of the Arabidopsis thaliana MOS2 (modifier of SNC1, 2) nuclear protein that is required for innate immunity. Similar to A. thaliana MOS2, T54 localises to the nucleus and contains G patch and KOW domains, suggesting that T54 may play a similar role in mammalian innate immunity.

Type: Primary
Antigen: GPKOW
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 121-220/476
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité