Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-8582R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8582R-A680
Anti-GTDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Glycosyltransferases that mediate the regio- and stereoselective transfer of sugars, such as the fucosyltransferases, determine cell surface-carbohydrate profiles, which is an essential interface for biological recognition processes. GTDC1 (Glycosyltransferase-like domain-containing protein 1), also known as Mat-Xa, is a 458 amino acid protein belonging to the glycosyltransferase 1 family. GTDC1 is ubiquitously expressed, with highest levels found in peripheral blood leukocytes, spleen, lung and testis.An extremely rare recessive genetic disorder, Alstr syndrome, is caused by mutations in the ALMS1 gene, which maps to chromosome 2.

Type: Primary
Antigen: GTDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité