Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9015R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9015R-A750
Anti-EFHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The EF-hand domain is a twelve amino acid loop motif that is commonly found in proteins that participate in calcium-binding events within the cell. EF-hand domains generally exist in a pair that, together, form a stable four-helix bundle that enables the binding of calcium ions. Swiprosin-2, also known as EFHD1 (EF-hand domain-containing protein D1), SWS2, PP3051 or MST133, is a 239 amino acid protein that contains two EF-hand domains and is expressed in a wide variety of tissues, including brain, liver, heart, kidney, testis, ovaries and spleen. Expression of Swiprosin-2, a possible calcium-binding protein, is upregulated during neuronal differentiation, suggesting a role for Swiprosin-2 in brain development and maturation.

Type: Primary
Antigen: EFHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-239/239
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité