Anti-FBXO38 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9122R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9122R-A750
Anti-FBXO38 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
F box protein 38 probably recognises and binds to some phosphorylated proteins and promotes their ubiquitination and degradation. It may coactivate KLF7, but does not seem to promote KLF7 ubiquitination. There are three named isoforms.
Type: Primary
Antigen: FBXO38
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité