Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9160R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9160R-A750
Anti-RNF15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
RORET, also known as RING finger protein 15 (RNF15) or zinc finger protein RoRet, is a 465 amino acid member of the TRIM family, also known as the RING-B-box coiled-coil (RBCC) family. Members of the RBCC family have an N-terminal RING finger, followed by one or two zinc-binding domains (B-box domains), a leucine coiled-coil region and a variable C-terminal domain. Found in all eukaryotes, members of the RBCC family typically function within a larger protein complex and possess ubiquitin-protein isopeptide ligase activity.The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The function of this protein has not been identified.

Type: Primary
Antigen: RNF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/465
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité